4-Nitro-o-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metoxi-4-nitroanilina
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 94.4 EUR
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anísidina 98%
4-Nitro-o-anísidina
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 364
Pto. de fusión: 138…142 °C
Densidad: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007363
Núm. CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6