1-Hexino
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0049-250G OR0049-50G
APOSOR0049-250GEA 401 EUR
APOSOR0049-250G APOSOR0049-50G
1-Hexino
1-Hexino
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 71…72 °C
Pto. de fusión: –132 °C
Densidad: 0,715 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009504
Núm. CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II