Cloruro de 2,3,4-triclorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 1870 EUR
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
Cloruro de 2,3,4-triclorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2,3,4-triclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂Cl₄O₂S
MW: 279,96 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024871
Núm. CAS: 34732-09-7
UN: 3261
ADR: 8,III