Ácido (2,4-dimetoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 336 EUR
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
Ácido (2,4-dimetoxifenil)acético 98%
Ácido (2,4-dimetoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00183328
Núm. CAS: 6496-89-5