Ácido 2,3-dihidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 404 EUR
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002446
Núm. CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5