3,4-Diclorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 143 EUR
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Diclorofenol 98%
3,4-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Pto. de fusión: 64…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002258
Núm. CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III