3,5-Diclorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR0059-25G OR0059-5G
APOSOR0059-25GEA 34.8 EUR
APOSOR0059-25G APOSOR0059-5G
3,5-Diclorofenol
3,5-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 233 °C
Pto. de fusión: 63…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002259
Núm. CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III