Ácido 3-acetilbenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 259 EUR
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
Ácido 3-acetilbenzoico 98%
Ácido 3-acetilbenzoico
Formula: C₉H₈O₃
Pto. de fusión: 163…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045847
Núm. CAS: 586-42-5