4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0064-1G
OR0064-5G
APOSOR0064-1GEA
29
EUR
APOSOR0064-1G
APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formula:
C₁₁H₁₃NO₂ Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02258876 Núm. CAS: 34956-31-5 |