1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0068-1G OR0068-5G
APOSOR0068-1GEA 0 EUR
APOSOR0068-1G APOSOR0068-5G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01748645
Núm. CAS: 53345-15-6