Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
OR0075-100G OR0075-25G OR0075-500G
APOSOR0075-100GEA 92.8 EUR
APOSOR0075-100G APOSOR0075-25G APOSOR0075-500G
Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico 98%
Ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Formula: C₉H₆O₆
Pto. de fusión: 231 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002470
Núm. CAS: 528-44-9