3-Acetilcumarina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one

OR0090-5G OR0090-1G OR0090-10G
APOSOR0090-5GEA 34.8 EUR
APOSOR0090-5G APOSOR0090-1G APOSOR0090-10G
3-Acetilcumarina
3-Acetilcumarina
Formula: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Pto. de fusión: 119…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006853
Núm. CAS: 3949-36-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR