2-Amino-5-metil-4-fenil-3-tenoato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 EUR
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
2-Amino-5-metil-4-fenil-3-tenoato de etilo 95%
2-Amino-5-metil-4-fenil-3-tenoato de etilo
Formula: C₁₄H₁₅NO₂S
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01763475
Núm. CAS: 4815-37-6