Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico
Formula: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Pto. de fusión: 252…255 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01075674
Núm. CAS: 98437-23-1