Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR0094-100G OR0094-25G OR0094-10G
APOSOR0094-100GEA 249 EUR
APOSOR0094-100G APOSOR0094-25G APOSOR0094-10G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₂N₄O₃
MW: 342,82 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012579
Núm. CAS: 2645-08-1