Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0096-1G
OR0096-5G
APOSOR0096-1GEA
55.1
EUR
APOSOR0096-1G
APOSOR0096-5G
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate
Formula:
C₁₀H₈Cl₂O₃ Pto. Ebullición: 121…123 °C/249mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01934864 Núm. CAS: 34966-52-4 |