5-Bromopirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0101-100G OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA 132 EUR
APOSOR0101-100G APOSOR0101-250G
5-Bromopirimidina 98%
5-Bromopirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Pto. de fusión: 69…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006117
Núm. CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1