α-α'-Dibromo-p-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Bis(bromometil)benceno
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 43.5 EUR
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α-α'-Dibromo-p-xileno
α-α'-Dibromo-p-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 145…147 °C
Densidad: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000182
Núm. CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3448
ADR: 6.1 II