3-Bromobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0112-1G OR0112-5G
APOSOR0112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0112-1G APOSOR0112-5G
3-Bromobencenosulfonamida
3-Bromobencenosulfonamida
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084903
Núm. CAS: 89599-01-9