Boc-Arg(NO₂)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Nα-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
OR0122-100G OR0122-25G OR0122-500G
APOSOR0122-100GEA 227 EUR
APOSOR0122-100G APOSOR0122-25G APOSOR0122-500G
Boc-Arg(NO₂)-OH
Boc-Arg(NO₂)-OH
Formula: C₁₁H₂₁N₅O₆
MW: 319.318 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065556
Núm. CAS: 2188-18-3