3-Amino-2,6-dicloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
OR0126-100G
OR0126-25G
OR0126-5G
APOSOR0126-100GEA
188
EUR
APOSOR0126-100G
APOSOR0126-25G
APOSOR0126-5G
3-Amino-2,6-dicloropiridina 98%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163,01 g/mol Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023417 Núm. CAS: 62476-56-6 EINECS: 263-559-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |