4-Bromo-2,5-dimetoxitolueno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 68.3 EUR
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimetoxitolueno 97+%
4-Bromo-2,5-dimetoxitolueno
Formula: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,09 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 81…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00666999
Núm. CAS: 13321-74-9