5-Cloro-2-iodotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0133-100G
APOSOR0133-100GEA 89.9 EUR
APOSOR0133-100G
5-Cloro-2-iodotolueno
5-Cloro-2-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060665
Núm. CAS: 23399-70-4