Ethyl-2-naphthoyl formate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (naphth-2-yl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetate
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 198 EUR
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl-2-naphthoyl formate, grado técnico
Ethyl-2-naphthoyl formate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934866
Núm. CAS: 73790-09-7