Sulphamethoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 24.8 EUR
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₃S
MW: 253,28 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010546
Núm. CAS: 723-46-6
EINECS: 211-963-3