3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01478-1G OR01478-250MG
APOSOR01478-1GEA 319 EUR
APOSOR01478-1G APOSOR01478-250MG
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₂₀O₂
Pto. de fusión: 147…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194029
Núm. CAS: 16269-16-2