2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%

Proveedor: Apollo Scientific

OR0148-1G OR0148-5G
APOSOR0148-1GEA 163 EUR
APOSOR0148-1G APOSOR0148-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol
Formula: C₁₉H₂₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426055
Núm. CAS: 849021-34-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR