(S)-(+)-Camptothecin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 27.7 EUR
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formula: C₂₀H₁₆N₂O₄
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081076
Núm. CAS: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III