1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 163 EUR
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formula: C₁₆H₂₀N₂O
MW: 256,35 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426054
Núm. CAS: 849021-31-4