3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01491-1G OR01491-250MG OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA 43.5 EUR
APOSOR01491-1G APOSOR01491-250MG APOSOR01491-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 250…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01248821
Núm. CAS: 5071-61-4