2-Anilinonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Phenylamino)nicotinic acid
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 52.2 EUR
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128791
Núm. CAS: 16344-24-4