4,6-Diclorosalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dicloro-6-hidroxibenzaldehído
OR014996-5G
APOSOR014996-5GEA 183 EUR
APOSOR014996-5G
4,6-Diclorosalicilaldehído 98%
4,6-Diclorosalicilaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016590
Núm. CAS: 78443-72-8