2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0150-1G OR0150-5G
APOSOR0150-1GEA 26.1 EUR
APOSOR0150-1G APOSOR0150-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 127…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052638
Núm. CAS: 101990-69-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III