2-Cloro-4-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 109 EUR
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Cloro-4-nitroanilina 98%
2-Cloro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Pto. Ebullición: 326
Pto. de fusión: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007665
Núm. CAS: 121-87-9
UN: 2237
ADR: 6.1 III