Isocianato de 3,4-diclorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 94.4 EUR
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
Isocianato de 3,4-diclorofenilo 97%
Isocianato de 3,4-diclorofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.01 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002017
Núm. CAS: 102-36-3
UN: 2250
ADR: 6.1 II