7-Bromochroman-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR015010-5G
APOSOR015010-5GEA 63.8 EUR
APOSOR015010-5G
7-Bromochroman-4-one
7-Bromochroman-4-one
Formula: C₉H₇BrO₂
MW: 227,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744055
Núm. CAS: 18442-22-3