Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
OR015018-1G OR015018-25G OR015018-5G OR015018-250MG OR015018-500MG OR015018-10G
APOSOR015018-1GEA 81.2 EUR
APOSOR015018-1G APOSOR015018-25G APOSOR015018-5G APOSOR015018-250MG APOSOR015018-500MG APOSOR015018-10G
Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₉NO₄
MW: 159,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039517
Núm. CAS: 5408-04-8