2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR015021-250MG OR015021-1G
APOSOR015021-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR015021-250MG APOSOR015021-1G
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07798642
Núm. CAS: 909186-56-7