5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01503-500MG
APOSOR01503-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR01503-500MG
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C9H7N3O2
MW: 189,1708 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05678901
Núm. CAS: 374064-02-5