4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethanol
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 681 EUR
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₆H₁₃NO₃S
MW: 179,23 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C/ 1mmHg
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00106415
Núm. CAS: 26475-62-7