5-Bromobenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR015035-1G OR015035-25G OR015035-5G
APOSOR015035-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015035-1G APOSOR015035-25G APOSOR015035-5G
5-Bromobenzotiazol 98%
5-Bromobenzotiazol
Formula: C₇H₄BrNS
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001442
Núm. CAS: 768-11-6