7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR015043-1G
APOSOR015043-1GEA 89.9 EUR
APOSOR015043-1G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
MW: 167,636 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861543
Núm. CAS: 82771-60-6