3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR015045-5G OR015045-1G OR015045-25G
APOSOR015045-5GEA 227 EUR
APOSOR015045-5G APOSOR015045-1G APOSOR015045-25G
3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
3-Ethoxyacryloyl chloride
Formula: C₅H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 75 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09029675
Núm. CAS: 6191-99-7
EINECS: 228-239-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II