Cyromazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR015047-25G OR015047-5G
APOSOR015047-25GEA 58 EUR
APOSOR015047-25G APOSOR015047-5G
Cyromazine
Cyromazine
Formula: C₆H₁₀N₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078650
Núm. CAS: 66215-27-8