3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 0 EUR
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₅NO₂
Pto. Ebullición: 96…100 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245505
Núm. CAS: 1849-55-4