ω-Bromo-2,4-dimetilacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2,4-dimetilacetofenona, 2-Bromo-1-(2,4-dimetilfenil)etan-1-ona, 2-Bromo-2',4'-dimetilacetofenona
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Bromo-2,4-dimetilacetofenona 97%
ω-Bromo-2,4-dimetilacetofenona
Formula: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227.1
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017872
Núm. CAS: 26346-85-0
UN: 3261
ADR: 8 III