3-Ethynylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR01515-1G OR01515-5G OR01515-10G
APOSOR01515-1GEA 79.9 EUR
APOSOR01515-1G APOSOR01515-5G APOSOR01515-10G
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
3-Ethynylbenzaldehyde
Formula: C₉H₆O
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06245349
Núm. CAS: 77123-56-9