1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0152-1G
APOSOR0152-1GEA 62.5 EUR
APOSOR0152-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426057
Núm. CAS: 185848-10-6