Bromopiruvato de etilo, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, 3-Bromo-2-oxopropionic acid ethyl ester
OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 43.5 EUR
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Bromopiruvato de etilo, grado técnico
Bromopiruvato de etilo
Formula: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
MW: 195.01 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C/10mmHg
Densidad: 1.554 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000204
Núm. CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8 II