1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0153-1G OR0153-5G
APOSOR0153-1GEA 163 EUR
APOSOR0153-1G APOSOR0153-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol
Formula: C₁₈H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452779
Núm. CAS: 94004-77-0